1-(3-Hydroxypropyl)piperazin ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Piperazinepropanol, 3-Piperazin-1-ylpropanol, 3-(Piperazin-1-yl)propan-1-ol
H50290.03 H50290.06
H50290.03EA 73.7 EUR
H50290.03 H50290.06
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin ≥98%
1-(3-Hydroxypropyl)piperazin
Purity: 98% CAS No.: 5317-32-8 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Melting Point: 48-52° MDL No.: MFCD00023132
Formel: C₇H₁₆N₂O
Molekulargewicht: 144.22 g/mol
Siedepunkt: 264
Schmelzpunkt: 48…52 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00023132
CAS-Nummer: 5317-32-8
EINECS: 226-176-0