1-(2-Hydroxyethyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
H28807-100G H28807-500G
SIALH28807-100GEA 43.5 EUR
SIALH28807-100G SIALH28807-500G
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin, Sigma-Aldrich®
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Molekulargewicht: 130.19 g/mol
Siedepunkt: ∼246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1.0595 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 135
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005970
CAS-Nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3