1-(2-Hydroxyethyl)piperazin 98.5%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)ethanol, 2-Piperazin-1-ylethanol
121191000 121195000
ACRO121191000EA 39.1 EUR
ACRO121191000 ACRO121195000
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin 98.5%
1-(2-Hydroxyethyl)piperazin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Molekulargewicht: 130.19 g/mol
Siedepunkt: ∼246 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –38.5 °C
Dichte: 1.06 g/cm³
Flammpunkt: 135
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005970
CAS-Nummer: 103-76-4
EINECS: 203-142-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid (May discolor to yellow on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5055 to 1.5075 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥98.0 %