Cyclopropylmethylketon ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13540.14 A13540.22 A13540.36
A13540.14EA 35.4 EUR
A13540.14 A13540.22 A13540.36
Cyclopropylmethylketon ≥99%
Cyclopropylmethylketon
Purity: 99% CAS No.: 765-43-5 Molecular Formula: C5H8O Formula Weight: 84.12 Flash Point: 16°(61°F) Refractive Index: 1.4240 Melting Point: -70° Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1633817 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00001297
Formel: C₅H₈O
Siedepunkt: 113…114 °C
Schmelzpunkt: < –70 °C
Dichte: 0.898
Flammpunkt: 16 °C (61 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001297
CAS-Nummer: 765-43-5
EINECS: 212-146-4
UN-Nummer: 1992
ADR: 3,II