Cyclohexanonoxim 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
111201000 111205000 111200025
111201000.EA 21.1 EUR
111201000. 111205000. 111200025.
Cyclohexanonoxim 97%
Cyclohexanonoxim
Formel: C₆H₁₁NO
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 88…92 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 90 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001660
CAS-Nummer: 100-64-1
EINECS: 202-874-0
UN-Nummer: 1325
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to light brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %