Tetrachlor-p-benzochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tetrachloroquinone, 2,3,5,6-Tetrachloro-1,4-benzoquinone, 4-Chloranil, p-Chloranil, 2,3,5,6-Tetrachlorobenzo-1,4-quinone, Tetrachloro-1,4-benzoquinone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.02361.0005
8.02361.0250
8.02361.9010
8.02361.0005EA
33.7
EUR
8.02361.0005
8.02361.0250
8.02361.9010
Tetrachlor-p-benzochinon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Tetrachlor-p-benzochinon
Formel:
C₆Cl₄O₂ Siedepunkt: 270 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 290…293 °C Dichte: 1.97 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001594 CAS-Nummer: 118-75-2 EINECS: 204-274-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,02088 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20°C) practically inSoluble |
Melting Point | 290 - 293 °C (sublimed) |
Molar Mass | 800 kg/m3 |
Bulk Density | 800 kg/m3 |
Vapor Pressure | 1 hPa (71 °C) |
pH | 3.5 - 4.5 (100 g/l, H2O, 20 °C) (slurry) |
Ignition Point |
|
Synonyms | Tetrachloro-p-benzoquinone |
Hill Formula | C6Cl4O2 |