m-Xylol
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dimethylbenzene
3791.1
3791.2
ROTH3791.1EA
0
EUR
ROTH3791.1
ROTH3791.2
m-Xylol
m-Xylol
Formel:
C₈H₁₀ Siedepunkt: 138 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –48 °C Dichte: 0.864 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008536 CAS-Nummer: 108-38-3 EINECS: 203-576-3 UN-Nummer: 1307 ADR: 3,III Merck Index: 12,10214 |