2-tert-Butyl-p-kresol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-tert-Butyl-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2-tert-Butyl-4-methylphenol, 3-tert-Butyl-4-hydroxytoluene
107960050 107961000 107965000
ACRO107960050EA 23 EUR
ACRO107960050 ACRO107961000 ACRO107965000
2-tert-Butyl-p-kresol 99%
2-tert-Butyl-p-kresol
Formel: C₁₁H₁₆O
Siedepunkt: 244 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 50…53 °C
Dichte: 0,961 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 105 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002381
CAS-Nummer: 2409-55-4
EINECS: 219-314-6
UN-Nummer: 2430
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to light beige Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 53 °C
GC ≥98.5 %