ω-Brom-4-methylacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
α-Bromo-4-methylacetophenone, Bromomethyl p-methylphenyl ketone, 2-Bromo-4'-methylacetophenone, 2-Bromo-1-(p-tolyl)ethanone, 4-Methylphenacyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 619-41-0
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Flash Point:
Formel:
C₉H₉BrO Molekulargewicht: 213.07 g/mol Siedepunkt: 105 °C (0.1 mmHg) Schmelzpunkt: 50…54 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000203 CAS-Nummer: 619-41-0 EINECS: 210-595-0 |