Oxybenzon 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Eusolex® 4360, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone, (2-Hydroxy-4-methoxyphenyl)(phenyl)methanone
121360050 121361000
ACRO121360050EA 31.2 EUR
ACRO121360050 ACRO121361000
Oxybenzon 98%
Oxybenzon
Formel: C₁₄H₁₂O₃
Siedepunkt: 150…160 °C (5 mmHg)
Schmelzpunkt: >62.5 °C
Dichte: 1,3397 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008387
CAS-Nummer: 131-57-7
EINECS: 205-031-5
Merck Index: 12,07088
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥62.0 °C
GC ≥97.5 %
Specific extinction E (1%/1cm) ≥400 (321 to 327 nm, methanol)