Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Tosylchloramide sodium trihydrate, Chlorine bleaching solution, Chloramine T trihydrate, Chloramine T sodium salt trihydrate, Sodium chloro(tosyl)amide trihydrate, N-Chloro-4-toluenesulphonamide sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
31224-100G
31224-1KG
31224-250G
SIAL31224-100GEA
27.7
EUR
SIAL31224-100G
SIAL31224-1KG
SIAL31224-250G
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat, Sigma-Aldrich®
Chloramin T (Natriumsalz) Trihydrat
Formel:
CH₃C₆H₄SO₂NClNa·3H₂O Molekulargewicht: 281.69 g/mol Schmelzpunkt: 167…170 °C Dichte: 1.43 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 192 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149066 CAS-Nummer: 7080-50-4 EINECS: 204-854-7 UN-Nummer: 3263 ADR: 8 III Merck Index: 13,02085 |