1-Hexyl-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
H26878.09
H26878.03
H26878.09EA
211
EUR
H26878.09
H26878.03
1-Hexyl-4-iodbenzol ≥98%
1-Hexyl-4-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 62150-34-9
Molecular Formula: C12H17I
Formula Weight: 288.16
Flash Point:
Formel:
C₁₂H₁₇I Siedepunkt: 122…125 °C (3 mmHg) Flammpunkt: >120 °C (248 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07777097 CAS-Nummer: 62150-34-9 |