1-Heptyl-4-iodbenzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
H27017.09 H27017.03
H27017.09EA 148 EUR
H27017.09 H27017.03
1-Heptyl-4-iodbenzol ≥98%
1-Heptyl-4-iodobenzene
Purity: 98% CAS No.: 131894-91-2 Molecular Formula: C13H19I Formula Weight: 302.19 Flash Point: 120°(248°F) Boiling Point: 165°/10mm MDL No.: MFCD07777084
Formel: C₁₃H₁₉I
Siedepunkt: 165 °C (10 mmHg)
Flammpunkt: >120 °C (248 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07777084
CAS-Nummer: 131894-91-2