2-Fluor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
AC31933.250
AC31933.1
MAYBAC31933.250EA
0
EUR
MAYBAC31933.250
MAYBAC31933.1
2-Fluor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
2-Fluor-3-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel:
C₈H₃F₄NO |
CAS-Nummer:
190774-52-8 UN-Nummer: 2922 ADR: 8,III |