2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylisocyanate
AC31934.250 AC31934.1
MAYBAC31934.250EA 0 EUR
MAYBAC31934.250 MAYBAC31934.1
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat 97%
2-Fluor-5-(trifluormethylphenyl)isocyanat
Formel: C₈H₃F₄NO
Siedepunkt: 53 °C (2.5 mmHg)
Dichte: 1,418 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00673069
CAS-Nummer: 69922-27-6
UN-Nummer: 2206
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %