2-Chlor-6-methylphenylisocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L11645.03
L11645.06
L11645.03EA
30.6
EUR
L11645.03
L11645.06
2-Chlor-6-methylphenylisocyanat ≥97%
2-Chlor-6-methylphenylisocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 40398-01-4
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5570
Boiling Point: 79-80°/2mm
Beilstein Reference: 2690768
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00037030
Formel:
C₈H₆ClNO Siedepunkt: 79…80 °C (2 mmHg) Dichte: 1.231 Flammpunkt: 107 °C (224 °F) |
MDL Number:
MFCD00037030 CAS-Nummer: 40398-01-4 ADR: 6.1,II |