2'-Brom-4'-fluoracetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(2-Bromo-4-fluorophenyl)ethanone
L19320.03 L19320.06
L19320.03EA 65.8 EUR
L19320.03 L19320.06
2'-Brom-4'-fluoracetophenon ≥98%
2'-Brom-4'-fluoracetophenon
Purity: 98% CAS No.: 1006-39-9 Molecular Formula: C8H6BrFO Formula Weight: 217.04 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5490 Boiling Point: 150°/12mm Beilstein Reference: 2249797 MDL No.: MFCD00077464
Formel: C₈H₆BrFO
Molekulargewicht: 217.04 g/mol
Siedepunkt: 150 °C (12 mmHg)
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077464
CAS-Nummer: 1006-39-9