ω-Brom-4-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
245615-10G 245615-50G
SIAL245615-10GEA 63 EUR
SIAL245615-10G SIAL245615-50G
ω-Brom-4-nitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
ω-Brom-4-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Schmelzpunkt: 100 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007356
CAS-Nummer: 99-81-0
EINECS: 202-789-9