ω-Brom-3-nitroacetophenon 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Nitrophenacyl bromide, 2-Bromo-3'-nitroacetophenone, α-Bromo-3-nitroacetophenone, Bromomethyl m-nitrophenyl ketone
137470250 137470050
ACRO137470250EA 66.5 EUR
ACRO137470250 ACRO137470050
ω-Brom-3-nitroacetophenon 97%
ω-Brom-3-nitroacetophenon
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molekulargewicht: 244.04 g/mol
Schmelzpunkt: 90…94 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00024512
CAS-Nummer: 2227-64-7
EINECS: 218-764-0
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow-green to beige to light orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 90 to 94 °C
GC ≥96.0 %