ω-Brom-2-nitroacetophenon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Bromo-2-nitroacetophenone, 2-Bromo-2'-nitroacetophenone, Bromomethyl o-nitrophenyl ketone, 2-Nitrophenacyl bromide
H30275.03 H30275.06
H30275.03EA 40.6 EUR
H30275.03 H30275.06
ω-Brom-2-nitroacetophenon ≥98%
ω-Brom-2-nitroacetophenon
Purity: 98% CAS No.: 6851-99-6 Molecular Formula: C8H6BrNO3 Formula Weight: 244.05 Odour: Pungent Melting Point: 53-56° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00010294
Formel: C₈H₆BrNO₃
Molekulargewicht: 244.04 g/mol
Schmelzpunkt: 53…56 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010294
CAS-Nummer: 6851-99-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8 II