Benzolsulfonamid 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
148490050 148495000 148490025 148491000
ACRO148490050EA 21.7 EUR
ACRO148490050 ACRO148495000 ACRO148490025 ACRO148491000
Benzolsulfonamid 98+%
Benzolsulfonamid
Formel: C₆H₇NO₂S
Schmelzpunkt: 151…153 °C
Flammpunkt: 250 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007930
CAS-Nummer: 98-10-2
EINECS: 202-637-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 154 °C
GC ≥98.0 %