(Methylsulfonyl)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11727.09
A11727.18
A11727.09EA
54.7
EUR
A11727.09
A11727.18
(Methylsulfonyl)benzol ≥98%
(Methylsulphonyl)benzene
Purity: 98+%
CAS No.: 3112-85-4
Molecular Formula: C7H8O2S
Formula Weight: 156.20
Melting Point: 85-88°
Beilstein Reference: 1906914
Formel:
C₇H₈O₂S Schmelzpunkt: 85…88 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014741 CAS-Nummer: 3112-85-4 EINECS: 221-476-8 |