Benzolselenylchlorid 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
179510100
179510250
179510500
179510010
ACRO179510100EA
132
EUR
ACRO179510100
ACRO179510250
ACRO179510500
ACRO179510010
Benzolselenylchlorid 98%
Benzolselenylchlorid
Formel:
(C₆H₅)SeCl Siedepunkt: 120 °C (20 mmHg) Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00000478 CAS-Nummer: 5707-04-0 EINECS: 227-196-2 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Orange to dark red Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 64 °C (Dec) |
Titration Argentometric | ≥97.5 % |
Crosslinking | 25 % DVB |