Phenol, Kristalle, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phenylalcohol, Carbolic acid, Hydroxybenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
242322-1.5KG 242322-25G 242322-500G
SIAL242322-1.5KGEA 223 EUR
SIAL242322-1.5KG SIAL242322-25G SIAL242322-500G
Phenol, Kristalle, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181.8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40.8 °C
Dichte: 1.06 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C (closed cup)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN-Nummer: 1671
ADR: 6.1,II