Phenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
P5566-100G P5566-25G P5566-500G
SIALP5566-100GEA 67.5 EUR
SIALP5566-100G SIALP5566-25G SIALP5566-500G
Phenol, Sigma-Aldrich®
Phenol
Formel: C₆H₅OH
Siedepunkt: 181.7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40.8 °C
Dichte: 1.0722 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002143
CAS-Nummer: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN-Nummer: 1671
ADR: 6.1,II
REACH-Nummer: 01-2119471329-32
Merck Index: 12,07390