5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
335440010
335440050
ACRO335440010EA
107
EUR
ACRO335440010
ACRO335440050
5-Methoxy-2-nitrophenol 98%
5-Methoxy-2-nitrophenol
Formel:
C₇H₇NO₄ Schmelzpunkt: 90…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00100932 CAS-Nummer: 704-14-3 ADR: 6.1,III |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 94 °C |
GC | ≥97.5 % |