Methylorange
Lieferant: Roth Carl
|
Gefahr
|
T118.1
T118.2
ROTHT118.1EA
36
EUR
ROTHT118.1
ROTHT118.2
Methylorange
Methylorange
Formel:
C₁₄H₁₄N₃NaO₃S Siedepunkt: ∼90 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: > 300 °C Dichte: ∼1 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 38 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007502 CAS-Nummer: 547-58-0 EINECS: 208-925-3 UN-Nummer: 3143 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,06127 |