5-Fluor-2-iodanilin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L17723.03 L17723.06
L17723.03EA 50.2 EUR
L17723.03 L17723.06
5-Fluor-2-iodanilin ≥97%
5-Fluor-2-iodanilin
Purity: 97% CAS No.: 255724-71-1 Molecular Formula: C6H5FIN Formula Weight: 237.02 Melting Point: 40-42° Beilstein Reference: 8478850 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD02093953
Formel: C₆H₅FIN
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…42 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093953
CAS-Nummer: 255724-71-1
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III