5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
DTNB, Ellman's reagent, 3,3'-Dithiobis(6-nitrobenzoic acid), 5,5'-Disulphanediylbis(2-nitrobenzoic acid), 2,2'-Dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D8130-100G
D8130-10G
D8130-25G
D8130-500MG
D8130-5G
SIALD8130-100GEA
1980
EUR
SIALD8130-100G
SIALD8130-10G
SIALD8130-25G
SIALD8130-500MG
SIALD8130-5G
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB), Sigma-Aldrich®
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ Molekulargewicht: 396.36 g/mol Schmelzpunkt: 240…244 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007140 CAS-Nummer: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |