Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Gallic acid propyl ester, Propyl gallate, Propyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Progalline P, N-Propyl gallate
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
A10877.06EA
34.8
EUR
A10877.06
A10877.0E
A10877.22
A10877.36
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat ≥98%
Propyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Purity: 98%
CAS No.: 121-79-9
Molecular Formula: C10H12O5
Formula Weight: 212.20
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 146-150°
Beilstein Reference: 1877976
Merck Reference: 14,7859
MDL No.: MFCD00002196
Formel:
C₁₀H₁₂O₅ Siedepunkt: 449 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 146…150 °C Dichte: 1.21 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002196 CAS-Nummer: 121-79-9 EINECS: 204-498-2 Merck Index: 14,7859 |