Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Methyl gallate, Gallic acid methyl ester, Methyl 3,4,5-trihydroxybenzoate

243460050 243460500 243462500
ACRO243460050EA 41 EUR
ACRO243460050 ACRO243460500 ACRO243462500
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat 99%
Methyl-3,4,5-trihydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₅
Siedepunkt: 450 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 199…203 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002194
CAS-Nummer: 99-24-1
EINECS: 202-741-7
Merck Index: 13,04366

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 203 °C
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR