Isophthaloyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Isophthaloyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
8.04808.0100EA 39.9 EUR
8.04808.0100 8.04808.5000 8.04808.1000
Isophthaloyldichlorid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isophthaloyldichlorid
Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 276 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 1.388 g/cm³ (17 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000678
CAS-Nummer: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 42 - 45 °C
Molar Mass 203.03 g/mol
Boiling Point 276 °C
Vapor Pressure 0.04 hPa (25 °C)
Flash Point 180 °C
Explosion Limit 1.5 - 8.9 %(V)
Density 1.39 g/cm3 (17 °C)