Isophthaloyldichlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Isophthaloyl chloride

A15904.22 A15904.36
A15904.22EA 36.3 EUR
A15904.22 A15904.36
Isophthaloyldichlorid ≥98%
Isophthaloyldichlorid

Purity: 98% CAS No.: 99-63-8 Molecular Formula: C8H4Cl2O2 Formula Weight: 203.02 Flash Point: 180°(356°F) Melting Point: 42-45° Boiling Point: 275-278° Beilstein Reference: 638342 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000678

Formel: C₈H₄Cl₂O₂
Siedepunkt: 275…278 °C
Schmelzpunkt: 42…45 °C
Dichte: 1.388
Flammpunkt: 180 °C (356 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000678
CAS-Nummer: 99-63-8
EINECS: 202-774-7
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR