AlphaTec® 37-220 Lebensmittelverarbeitungshandschuhe
Lieferant: Ansell
37-220/10 37-220/8
ANSE37-220/10EA 0 EUR
ANSE37-220/10 ANSE37-220/8
AlphaTec® 37-220 Lebensmittelverarbeitungshandschuhe
Handschuhe
Hochleistungsfähiger, 0,2 mm dicker, wiederverwendbarer Nitrilhandschuh mit UltraGrip™-Technologie.
  • Leichte, wiederverwendbare Nitrilhandschuhe, speziell für die Verarbeitung und Handhabung von Lebensmitteln entwickelt
  • Ansell UltraGrip™-Technologie: Die erhabene Rautenmusteroberfläche bietet unübertroffenen Halt bei nassen und öligen Bedingungen
  • Herausragende Flexibilität und Fingerfertigkeit, selbst bei niedrigen Temperaturen
  • Flüssigkeitsdichte Handschuhe: Allein oder als Außenhandschuhe über Thermofutter oder schnittfesten Handschuhen tragbar
  • Die latexfreie Formel dieser Handschuhe birgt kein Risiko für Typ-1-Allergien
Empfohlene Anwendungen: Milchverarbeitung, Obst- und Gemüseverarbeitung, Geflügelverarbeitung, Fertiggerichte.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2001X), EN ISO 374-1 Typ B (JKT); EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III.
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.