Industriehandschuhe, HyFlex® 11-751
Lieferant: Ansell
11-751/6 11-751/7 11-751/8 11-751/9 11-751/10 11-751/11
ANSE11-751/6EA 224 EUR
ANSE11-751/6 ANSE11-751/7 ANSE11-751/8 ANSE11-751/9 ANSE11-751/10 ANSE11-751/11
Industriehandschuhe, HyFlex® 11-751
Handschuhe
Der Handschuh HyFlex® 11-751 verfügt über ein leichtes, mittelschweres 10G-Futter mit INTERCEPT TECHNOLOGY®-Garnen, die Schnittschutz der EN ISO-Stufe C für hohe Schnittfestigkeit bieten.
  • Silikonfrei
  • Erhöhtes Vertrauen des Arbeiters beim Umgang mit kleinen, scharfen Teilen
  • Außergewöhnliche Abriebfestigkeit
Das bequeme und flexible geflochtene Futter verfügt außerdem über einen optimierten Lycra®-Anteil, der weich und kühl auf der Haut ist und ganztägigen Komfort bietet.
Die außergewöhnliche Präzision, Fingerfertigkeit und Flexibilität beim Umgang mit kleinen, scharfen Teilen erhöht das Vertrauen der Arbeiter. Langlebig und waschbar mit minimaler Schrumpfung und hervorragender Rückbildung nach dem Waschen, was die Lebensdauer des Handschuhs verlängert.
INTERCEPT TECHNOLOGY®-Garn wurde getestet und erfüllt oder übertrifft die Industriestandards. Diese proprietäre Technologie bietet erstklassigen Schnittschutz sowie erhöhten Komfort und Fingerfertigkeit. Das Design der Handflächenbeschichtung verbessert den Griff des Arbeiters, verlängert die Lebensdauer des Handschuhs bei abrasiven Bedingungen und lässt den Handrücken atmen.
Zur Verwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie, im Maschinen- und Anlagenbau sowie in der Metallverarbeitung für die Montage kleiner scharfer Teile, die Handhabung kleiner scharfer Metallteile, leichte Stanzarbeiten und Wartung.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (4X43C); Kategorie II
Verpackung: 12 Paar pro Beutel.