Benzamidin Hydrochlorid Hydrat ≥98% (durch Trockensubstanz), Pulver, Ultrareine Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Phenylamidine hydrochloride hydrate, Benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate, Benzenecarboximidamide hydrochloride hydrate, Benzamidinium chloride hydrate
0616-100GEA 0 EUR
0616-100G 0616-25G
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat ≥98% (durch Trockensubstanz), Pulver, Ultrareine Qualität
Benzamidin Hydrochlorid Hydrat
Ein Proteaseinhibitor aus argininselektiven Enzymen wie Trypsin, Kallikrein und Thrombin.
  • Fine white crystalline powder
Formel: C₆H₅C(=NH)NH₂·HCl·H₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066285
CAS-Nummer: 206752-36-5
EINECS: 216-795-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Em (lambda max, MEOH, anhy) ≥9500
Heavy Metals (as Pb) ≤0.005%
Melting point 77 – 87 °C
Purity (anhydrous) ≥98%
Solubility (1%, water) Pass