2-Chlor-4-methoxyphenol ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Chlor-4-hydroxyanisole
A16652.06 A16652.14
A16652.06EA 50.8 EUR
A16652.06 A16652.14
2-Chlor-4-methoxyphenol ≥97%
2-Chlor-4-methoxyphenol
Purity: 97% CAS No.: 18113-03-6 Molecular Formula: C7H7ClO2 Formula Weight: 158.59 Flash Point: 85°(185°F) Odour: Phenol-like Beilstein Reference: 1936412 MDL No.: MFCD00070773
Formel: C₇H₇ClO₂
Siedepunkt: 242 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Dichte: 1.153
Flammpunkt: 85 °C (185 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070773
CAS-Nummer: 18113-03-6
EINECS: 242-007-3