3-Chlor-5-fluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H26195.03
H26195.06
H26195.03EA
85.1
EUR
H26195.03
H26195.06
3-Chlor-5-fluorphenol ≥98%
3-Chlor-5-fluorphenol
Purity: 98%
CAS No.: 202982-70-5
Molecular Formula: C6H4ClFO
Formula Weight: 146.55
Refractive Index: 1.537
Formel:
C₆H₄ClFO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00042212 CAS-Nummer: 202982-70-5 EINECS: None UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |