2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-Bromo-4-trifluoromethoxyaniline
TL00668.1
TL00668.10
TL00668.50
MAYBTL00668.1EA
0
EUR
MAYBTL00668.1
MAYBTL00668.10
MAYBTL00668.50
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
2-Brom-4-(trifluormethoxy)anilin
Formel:
C₇H₅BrF₃NO |
MDL Number:
MFCD00203478 CAS-Nummer: 175278-17-8 |