7-Bromisatin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 7-Bromo-1H-indole-2,3-dione, 7-Bromoindoline-2,3-dione
H32843.09 H32843.03
H32843.09EA 193 EUR
H32843.09 H32843.03
7-Bromisatin ≥97%
7-Bromisatin
Purity: 97% CAS No.: 20780-74-9 Molecular Formula: C8H4BrNO2 Formula Weight: 226.03 Melting Point: 195-199° MDL No.: MFCD00774354
Formel: C₈H₄BrNO₂
Schmelzpunkt: 195…199 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00774354
CAS-Nummer: 20780-74-9