Penicillin G Natriumsalz
Lieferant: Molekula
Synonyme:
6-(2-Phenylacetamido)penicillanic acid sodium salt, Benzylpenicillin sodium salt, Sodium [2S-(2α,5α,6β)]-3,3-dimethyl-7-oxo-6-(phenylacetamido)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
47080913-25G
47080913-5G
MOLE47080913-25GEA
114
EUR
MOLE47080913-25G
MOLE47080913-5G
Penicillin G Natriumsalz
Penicillin G Natriumsalz
Formel:
C₁₆H₁₇N₂NaO₄S Molekulargewicht: 356.38 g/mol Schmelzpunkt: 255 Dichte: 1.38 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00069666 CAS-Nummer: 69-57-8 EINECS: 200-710-2 |