MOPS-Na
Lieferant: Roth Carl
Synonyme: 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
6927.1 6927.2
ROTH6927.1EA 0 EUR
ROTH6927.1 ROTH6927.2
MOPS-Na
MOPS-Na
Formel: C₇H₁₄NNaO₄S
Molekulargewicht: 231.25 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064350
CAS-Nummer: 71119-22-7
EINECS: 428-420-3