MOPS-Na 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid sodium salt, Sodium 3-morpholinopropane-1-sulphonate, Sodium 4-morpholin-1-ylpropylsulphonate, MOPS sodium salt
352590250
352590010
352591000
ACRO352590250EA
61.7
EUR
ACRO352590250
ACRO352590010
ACRO352591000
MOPS-Na 98%
MOPS-Na
Formel:
C₇H₁₄NNaO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064350 CAS-Nummer: 71119-22-7 EINECS: 428-420-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Solubility | complete dissolution within max 5 min |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |