MES Natriumsalz , Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Sodium 2-Morpholinoethanesulphonate, Sodium 3-morpholin-1-ylethylsulphonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-morpholinoethane-1-sulphonate, MES-Na
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M3885-100G M3885-25G
SIALM3885-100GEA 222 EUR
SIALM3885-100G SIALM3885-25G
MES Natriumsalz , Sigma-Aldrich®
MES Natriumsalz
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molekulargewicht: 217.22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2