MES Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
Synonyme:
Sodium 2-Morpholinoethanesulphonate, Sodium 3-morpholin-1-ylethylsulphonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-morpholinoethane-1-sulphonate, MES-Na
6922.1
6922.2
ROTH6922.1EA
0
EUR
ROTH6922.1
ROTH6922.2
MES Natriumsalz
MES Natriumsalz
Formel:
C₆H₁₂NNaO₄S Molekulargewicht: 217.22 g/mol |
MDL Number:
MFCD00065473 CAS-Nummer: 71119-23-8 EINECS: 275-203-2 |