MES Natriumsalz ≥85,0% für die biopharmazeutische Produktion, gereinigt, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Sodium 2-Morpholinoethanesulphonate, Sodium 3-morpholin-1-ylethylsulphonate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid sodium salt, Sodium 2-morpholinoethane-1-sulphonate, MES-Na
4813-02EA 2493.23 EUR
4813-02 4813-06 4813-01
MES Natriumsalz ≥85,0% für die biopharmazeutische Produktion, gereinigt, J.T.Baker®
MES Natriumsalz
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Formel: C₆H₁₂NNaO₄S
Molekulargewicht: 217.22 g/mol
MDL Number: MFCD00065473
CAS-Nummer: 71119-23-8
EINECS: 275-203-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥85.0%
Assay (C₆H₁₂NNaO₄S) ≥85.0 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
pH of 1% Aqueous Solution at 25°C 8.9 - 10.1
Solubility Passes Test
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 280 nm ≤0.03
Ultraviolet Absorbance of a 10% Aqueous Solution - 260 nm ≤0.05
Water (H₂O) ≤15.0 %