γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
69947-25G
69947-500G
SIAL69947-25GEA
124
EUR
SIAL69947-25G
SIAL69947-500G
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Sigma-Aldrich®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel:
C₇H₁₅NO₄S Molekulargewicht: 209.27 g/mol Schmelzpunkt: > 250 °C Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006183 CAS-Nummer: 1132-61-2 EINECS: 214-478-5 Merck Index: 13,06288 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...