γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: 3-Morpholinopropane-1-sulphonic acid, 3-(N-Morpholino)propanesulphonic acid
475898-1 475898-100 475898-500
475898-1EA 661 EUR
475898-1 475898-100 475898-500
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS), Millipore®
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Molekulargewicht: 209.27 g/mol
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288