γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Lieferant: PanReac AppliChem
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
A1076.0250EA 153 EUR
A1076.0250 A1076.1000 A1076.5000
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
γ-(N-Morpholino)propansulfonsäure (MOPS)
Formel: C₇H₁₅NO₄S
Schmelzpunkt: > 250 °C
Flammpunkt: 110 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006183
CAS-Nummer: 1132-61-2
EINECS: 214-478-5
Merck Index: 13,06288