β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid, 2-Morpholinoethanesulphonic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ400
M3671-1KG
M3671-250G
M3671-50G
SIALM3671-1KGEA
2370
EUR
SIALM3671-1KG
SIALM3671-250G
SIALM3671-50G
β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure (MES), Sigma-Aldrich®
MES (β-(N-Morpholino)ethansulfonsäure)
Formel:
C₆H₁₃NO₄S Molekulargewicht: 195.24 g/mol Schmelzpunkt: 316 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006181 CAS-Nummer: 4432-31-9 EINECS: 224-632-3 Merck Index: 13,05929 |